missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Cobalt(II) molybdenum oxide hydrate, 99.9% (metals basis)

Marca:  Alfa Aesar™ 045860.18

Detalles adicionales : CAS : 13762-11-3 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III

Cantidad. 50g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15457115

  • 99.00€ / 50 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

13762-11-3
236.894
QPJIKZNJXISODY-UHFFFAOYSA-N
44135796
O.[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Co+2]
CoH2MoO5
MFCD00150209
cobalt 2+ dioxido dioxo molybdenum-water 1/1/1, cobaltic molybdate, co.moo4.h2o, cobalt molybdate monohydrate, cobalt 2+ hydrate molybdate, cobalt ii molybdenum oxide hydrate
cobalt(2+);dioxido(dioxo)molybdenum;hydrate

Especificaciones

Cobalt (II) molybdenum oxide hydrate
(metals basis)
MFCD00150209
cobalt 2+ dioxido dioxo molybdenum-water 1/1/1, cobaltic molybdate, co.moo4.h2o, cobalt molybdate monohydrate, cobalt 2+ hydrate molybdate, cobalt ii molybdenum oxide hydrate
O.[O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Co+2]
236.894
218.87 (Anhydrous)
99.9%
Purple
13762-11-3
CoH2MoO5
UN3077
QPJIKZNJXISODY-UHFFFAOYSA-N
cobalt(2+);dioxido(dioxo)molybdenum;hydrate
44135796
Powder
−325 Mesh
50g
Videos
SDS