Learn More
Yoduro de cobalto(II), anhidro, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312608
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11312608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 023119.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador de humedad, catalizador
Cobalt(II) iodide is used as a moisture and humidity indicator. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15238-00-3
Número MDL MFCD00016030
Sinónimo cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Especificaciones
Punto de ebullición 570°C (vac.)
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) iodide
Punto de fusión 515°C (vac.)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,2443
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.74
Porcentaje de pureza 99.5%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive