Learn More
Óxido de cobalto(II,III), 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452457
255.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1308-06-1
Co3O4
240.80
MFCD00010939
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
11651651
oxocobalto;oxo(oxocobaltooxi)cobalto
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1308-06-1
Co3O4
240.80
MFCD00010939
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
11651651
oxocobalto;oxo(oxocobaltooxi)cobalto
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Finds use in enamels, semiconductors, grinding wheels. Used in catalysis, superconductors, ceramics and other fields as an important inorganic material. Also used as a catalyst and catalyst carrier, as an electrode active material, for glass, porcelain colorants and pigments, as chemical industry oxidant and as a catalyst for organic synthesis, in senior goggles and other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices, enamels, solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt(II, III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Color Negro
Forma física Polvo de 2-6 micrómetros
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Olor Odorless
Aspecto Black powder
Densidad 6.11