Learn More
Óxido de cobalto(II,III), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023063
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1308-06-1
Co3O4
240.80
MFCD00010939
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
11651651
dicobalt(3+) λ²-cobalt(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1308-06-1
Co3O4
240.80
MFCD00010939
UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
11651651
dicobalt(3+) λ²-cobalt(2+) tetraoxidandiide
[O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Cobalt(II,III) oxide is currently utilized in the process of artificial photosynthesis. It is also used for glass, optic and ceramic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de cobalto(II,III) se utiliza actualmente en el proceso de la fotosíntesis artificial. También se utiliza para aplicaciones de vidrio, óptica y cerámica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt(II,III) oxide
Punto de fusión 900°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2429
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.8
Densidad 6.11