Learn More
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, cristales rojo-morado, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11311119
71.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
λ²-cobalt(2+) hexahydrate dichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Sensibilidad: Higroscópico; m.p. 52-56 °C -4H2O, 100 °C -5H2O, 120-140 °C -6H2O
Cobalt(II) chloride hexahydrate is used as a humidity indicator in weather instruments. It finds use in electroplating of cobalt, in invisible ink, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene(bis (cyclopentadienyl) cobalt(II)).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Punto de fusión 87°C
Color Morado-rojo
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone,ether and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93 (129.84 Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.924