Learn More
Cloruro de cobalto(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number 12668625
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
7791-13-1
Cl2CoH12O6
237.92
MFCD00149652
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
dicloruro de λ²-cobalto(2+), hexahidrato
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Punto de fusión 86°C
Color Rojo a violeta
pH 4.6
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.93g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.