Learn More
Cobalt(II) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 040319.03
Detalles adicionales : CAS : 7789-43-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313888
  • 104.00€ / 1 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7789-43-7
218.741
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
24610
[Co](Br)Br
Br2Co
MFCD00016017
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt ii bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide ous, cobalt ii bromide
dibromocobalt
Especificaciones
Cobalt(II) bromide
99.99% (Metal basis)
MFCD00016017
cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt ii bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide ous, cobalt ii bromide
[Co](Br)Br
218.741
218.75
4.909g/cm3
1g
7789-43-7
Br2Co
Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.)
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
dibromocobalt
24610
Ultra Dry
Green