Learn More
Bromuro de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309387
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85017-77-2
Br2Co
218.74
MFCD00016017
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
16212115
[Co++].[Br-].[Br-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85017-77-2
Br2Co
218.74
MFCD00016017
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
16212115
[Co++].[Br-].[Br-]
Para higrómetros, catalizadores
Hygrometers, catalystsCobalt(II) bromide hydrate is mainly used as a catalyst in organic synthesis, like C-metal, C-heteroatom and C-C bond formations, addition to unsaturated bonds, cyclizations, polymerization, oxidations reductions and carbonylations. It reacts with ammonia to form coordination compound bromopentaamminecobalt(III) bromide. It reacts with triphenylphosphine and form complexes of cobalt(II) bromide, which used as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) bromide hydrate
Punto de fusión 47°C to 48°C (decomposition)
Color Morado-rojo
Forma física Granulado cristalino
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC dibromocobalto;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.75 (anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red-purple crystalline granules
Densidad 2.46