Learn More
Bromuro de cobalto(II) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023913
307.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85017-77-2
Br2Co
218.74
MFCD00016017
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
16212115
dibromocobalto;hidrato
[Co++].[Br-].[Br-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
85017-77-2
Br2Co
218.74
MFCD00016017
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
16212115
dibromocobalto;hidrato
[Co++].[Br-].[Br-]
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) bromide hydrate
Color Violeta
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula lineal CoBr2·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.75
Porcentaje de pureza 17.0 to 20.3% (Co)
Envase Frasco de plástico