Learn More
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Marca:  Honeywell Research Chemicals 208396-250G
Detalles adicionales : CAS : 6147-53-1 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 1 Pack group : III
Envase Poly Bottle
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15611840
  • 103.43€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
(CH3COO)2Co · 4H2O
UN3077
Reagent grade
6147-53-1
1.705g/cu.cm
298°C
MFCD00149569
249.08g/mol
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
3731397
Crystals
Especificaciones
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
Reagent grade
Crystals
MFCD00149569
3731397
Poly Bottle
250g
6147-53-1
(CH3COO)2Co · 4H2O
249.08g/mol
UN3077
1.705g/cu.cm
298°C
Videos