Learn More
Alfa Aesar™ Cobalt foil, 0.5mm (0.02 in.) thick, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011451.FG
Detalles adicionales : CAS : 7440-48-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377087
  • 48.14€ / cada uno
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7440-48-4
58.933
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
104730
cobalt
Co
MFCD00010935
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CHEBI:27638
[Co]
Especificación
Cobalt foil
25 x 50mm
7440-48-4
Co
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
[Co]
Odorless
104730
Foil
Puratronic™
≈5.6g/25x50mm
0.5mm (0.02 in.) thick
(metals basis)
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
cobalt
58.933
CHEBI:27638
99.995%