Learn More
Lámina de cobalto, 0,25 mm de grosor, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048775
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-48-4
Co
58.93
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
104730
CHEBI:27638
cobalt
[Co]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-48-4
Co
58.93
MFCD00010935
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
104730
CHEBI:27638
cobalt
[Co]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cobalt foil
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 50 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Peso ≈5.6g/50x50mm
Formulario Papel de aluminio