Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores resistentes al CO2
Benefíciese de un funcionamiento fiable durante todo el día que resulta idóneo para que las células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo.
3310.00€ - 3500.00€
Especificaciones
Órbita | 1,9 cm (0,75 in) |
---|---|
Capacidad portante (métrico) | 6 kg |
Intervalo de velocidad | De 30 a 300 rpm ± 1 rpm |
Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |
Tensión | 100/240 V |
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15351105
|
Thermo Scientific™
88881104 |
Agitador resistente al CO2 con plataforma universal y kit de inicio de abrazadera para matraces | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
3310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15341105
|
Thermo Scientific™
88881102 |
Agitador, caja de control, enchufes | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
3500.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Asegure un funcionamiento fiable durante todo el día y consiga que sus células se mantengan con vida y crezcan dentro del entorno de trabajo con los agitadores resistentes al CO2 de Thermo Scientific™.
- Gracias a la agitación orbital que se logra mediante la fuerza magnética, ya no es necesario sustituir las correas
- Tamaño reducido perfecto para su uso en una incubadora de CO2
- Los componentes mecánicos sometidos a un tratamiento especial ofrecen una protección de hasta el 20 % de CO2 y el 95 % de humedad
- El práctico cuadro de control externo con pantalla LED permite realizar ajustes sencillos sin necesidad de abrir la puerta de la cámara
- La disipación mínima del calor evita que se vean afectadas las condiciones de la cámara de CO2
- El acero inoxidable ofrece protección frente a las corrosivas condiciones de gasificación con CO2
- Una amplia selección de accesorios que se adapta a la mayoría de aplicaciones
- El agitador resistente al CO2 se puede utilizar fuera de la incubadora de CO2 para aprovecharlo al máximo
- Cuadro de control externo que facilita el uso sin alterar las muestras
Una amplia gama de accesorios disponibles para adaptarse a la mayoría de aplicaciones:
- Amplia variedad de pinzas para matraces disponibles
- Gradillas para tubos fijas y ajustables disponibles
- Soporte para microplacas de 96 pocillos
- Alfombrillas adhesivas y de caucho
- Kit de inicio con pinzas para matraces que aporta facilidad y flexibilidad
Aplicaciones:
- Cultivo de células de mamíferos
- Suspensiones bacterianas
- Tinción y decoloración
- Procedimientos de lavado
- Hibridación
- Estudios de solubilidad
- Procedimientos de extracción
- Garantía limitada estándar de 2 años de Thermo Fisher Scientific. Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.
Especificaciones
1,9 cm (0,75 in) | |
De 30 a 300 rpm ± 1 rpm | |
100/240 V | |
13 lb | |
50/60 Hz | |
29 lb | |
Agitador resistente al CO2 | |
De 0 a 99 h, 59 min o continuo |
6 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
De 4 °C a 60 °C | |
RoHS, WEEE, cCSAus, marca CE | |
11,8 x 14,2 x 3,8 in (300 x 360 x 96 mm) | |
13 kg | |
LED, velocidad y tiempo |