Learn More
Eppendorf™ Galaxy™ 48 R Incubators
Cuando se requiere un alto nivel de aislamiento de cultivos celulares o se dispone de un espacio muy limitado en el laboratorio, el Galaxy 48R apilable es la elección correcta. La desinfección a alta temperatura, un diseño impecable de la cámara y sin ventilador facilitan la limpieza y proporcionan una alta protección contra la contaminación.
Marca: Eppendorf™ CO48310001
Descripción
- 48 litros para una capacidad de tamaño medio con un tamaño reducido
- Opciones: Alarma de Desinfección (4 horas a 120 °C), control de O2 (por ejemplo, para estudios hipóxicos), puerta interior de vidrio con dos divisiones
- El diseño sin ventilador ofrece más espacio utilizable
- El sistema de calentamiento directo de seis lados proporciona un entorno de incubación uniforme
- Cámara de acero inoxidable de diseño profundo y fácil de limpiar sin costuras ni soldaduras
- Consumo de gas bajo
- Relé de alarma integrado
Especificaciones
Fuente de alimentación RU/HKG | |
Sensor de IR | |
Ninguno | |
Perta de vidrio interior simple |