Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido para ultracongeladores
Garantice una seguridad óptima para muestras críticas mediante sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido Thermo Scientific™ para ultracongeladores.
Marca:  Thermo Scientific™ 1960446
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15999026
  • 2395.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-09-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice una seguridad óptima para muestras críticas mediante sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido Thermo Scientific™ para ultracongeladores, diseñados para su uso con congeladores Thermo Scientific™ de las series Forma™, Thermo Scientific™ HERAfreeze™, Thermo Scientific™ Revco™ y TS.
Características:
  • El sistema de reserva de LN2 mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C con nitrógeno líquido
  • El sistema de reserva de CO2 mantiene la temperatura hasta - 7 ° o - 70 °C (según modelo) con CO2
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para las series UxF300/88300/HFU300T/TSU300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de apoyo de CO2
-80 °C
Series HFU B y HFC, Revco™Serie CxF, Serie TSC
Instalado in situ