Learn More
CNKSR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno CNKSR1
Concentración 0.2 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16877563
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10885-1-AP-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-07-2022
para ver el stock
16887563
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10885-1-AP-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein containing several motifs involved in protein-protein interaction, including PDZ, PH (Pleckstrin homology), and SAM (sterile alpha motif) domains. The encoded protein acts as a scaffold component for receptor tyrosine kinase signaling and may mediate crosstalk between different signaling pathways. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
CNKSR1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen Affinity Chromatography
0.2 mg/mL