Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloxacilina, sal sódica monohidrato
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Cloxacillin sodium salt monohydrate is a chlorinated derivative of oxacillin that shows β-lactamase-resistant antibiotic activity
• This compound inhibits the last stage of bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins (PBPs), which results in cell lysis, that is mediated by bacterial cell wall autolytic enzymes
Applications
• Cloxacillin sodium salt monohydrate targets gram-positive bacteria, and is effective against staphylococci that produce β-lactamase
• It acts in vitro against both penicillin gram-resistant and gram-sensitive staphylococci, certain streptococci, and pneumococci
• This compound is commonly used in vivo and in vitro studies as AmpC β-lactamase inhibitor in combination with β-lactam antibiotics
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cloxacillin sodium salt monohydrate |
Tipo | Cloxacillin Sodium Salt Monohydrate |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 475.88 |
Porcentaje de pureza | ≥94% (HPLC) |
Agua | 3.0 to 5.0% |
Cantidad | 5 g |
Seguridad y manipulación
- Cloxacillin sodium salt monohydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only