Learn More
Thermo Scientific™ Closures with Prefitted Septa for 13mm Crimp/Snap-Ring LoVials™
Thermo Scientific™ National Closures with Prefitted Septa are available in easy-to-apply Kim-Snap or standard aluminum variety to suit your application needs.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-4A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Thermo Scientific™ National Closures with Prefitted Septa are available in easy-to-apply Kim-Snap or standard aluminum variety to suit your application needs.
- Los cierres Kim-Snap™ proporcionan un sellado hermético sin necesidad de un engarce
- Los cierres encapsulados de aluminio National Scientific proporcionan un sellado seguro y estanco.
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
C4015-4A | |
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | |
PTFE rojo/silicona blanca | |
13 mm |