Learn More
CLMP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CLMP
Concentración 0.15 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815644
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16127-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16805644
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16127-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May be involved in the cell-cell adhesion. May play a role in adipocyte differentiation and development of obesity. Is required for normal small intestine development.
Especificaciones
Especificaciones
CLMP
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q8K1G0, Q8R373, Q9H6B4
286939, 71566, 79827
CLMP Fusion Protein Ag9111
Primary
-20°C
CLMP
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACAM, adipocyte adhesion molecule, ASAM, CLMP, CXADR-like membrane protein
Clmp
IgG
Antigen Affinity Chromatography