Learn More
Invitrogen™ CLK3 Recombinant Human Protein
CLK3 is a dual-specificity protein kinase.
Marca:  Invitrogen™ PR7367A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448573
  • 2150.00€ / 100 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
CLK3 can interact with and cause the nuclear redistribution of SR proteins.
Especificaciones
Especificaciones
NP_003983, T123S, G133S
Frozen
86kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
Kinase Assay
CLK Kinase Family
Yes
Protein Biology|Enzyme & Protein Activity Assays|Kinase Activity|Protein Assays and Analysis
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
CLK3
Baculovirus
Human
GST Tag
Videos