Learn More
CLK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CLK2
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16827943
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11092-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16817943
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11092-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the CLK family of dual specificity protein kinases. CLK family members have been shown to interact with, and phosphorylate, serine- and arginine-rich (SR) proteins of the spliceosomal complex, which is a part of the regulatory mechanism that enables the SR proteins to control RNA splicing. Note that this gene is distinct from TELO2 gene (GeneID:9894), which shares CLK2 and hCLK2 symbol aliases in common with this gene, but encodes a protein that is involved in telomere length regulation.
Especificaciones
Especificaciones
CLK2
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O35491, P49760
1196, 12748, 365842
CLK2 Fusion Protein Ag1549
Primary
-20°C
CLK2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CDC like kinase 2, CLK2, hCLK2
Clk2
IgG
Antigen Affinity Chromatography