Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de formato 384 sin filtro ClipTip™
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Una tecnología de bloqueo única e innovadora garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas.
321.00€ - 378.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Micropipeta manual Thermo Scientific F1-ClipTip
Línea de productos ClipTip
filtradas por No
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Descripción Cód. color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Cód. color Precio Cantidad y disponibilidad  
15206293 Ver documentos Thermo Scientific™
94410050
ClipTip 384 12.5, no estéril Pink 321.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 5
Añadir a la cesta
15962011 Ver documentos Thermo Scientific™
94410070
ClipTip 384 12.5 Ext, nonsterile Pink 321.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 2
Añadir a la cesta
15972011 Ver documentos Thermo Scientific™
94410073
ClipTip 384 12.5 Ext, sterile Pink 378.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
28-11-2019
Añadir a la cesta
15216293 Ver documentos Thermo Scientific™
94410053
ClipTip 384 12.5, estéril Pink 378.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Local 2
Añadir a la cesta
15236293 Ver documentos Thermo Scientific™
94410100
ClipTip 384 30, no estéril Violet 321.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 38
Añadir a la cesta
15246293 Ver documentos Thermo Scientific™
94410103
ClipTip 384 30, estéril Violet 378.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 44
Añadir a la cesta
15266293 Ver documentos Thermo Scientific™
94410150
ClipTip 384 125, no estéril Yellow 321.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 14
Añadir a la cesta
15276293 Ver documentos Thermo Scientific™
94410153
ClipTip 384 125, estéril Amarillo 378.00€
paquete de 3840 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock Remoto 49
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características principales:
  • Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
  • Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
  • La punta ClipTip se fija con firmeza en la pipeta F1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta
Retención baja
  • Cada punta de pipeta ClipTip utiliza tecnología de baja retención para propiciar la máxima recuperación de la muestra.
Calidad demostrada
  • Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
  • El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico.
Gama de puntas versátil
  • Cinco opciones de tamaño disponibles: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Trazabilidad inmediata
  • Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
Micropipeta manual Thermo Scientific F1-ClipTip
ClipTip
No
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.