Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de rotores CLINIConic™
Incorpore adaptadores de rotor CLINIConic™ Thermo Scientific™ con el rotor de ángulo fijo CLINIConic.
Marca:  Thermo Scientific™ 11172596
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10581845
  • 32.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Incorporate Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotor Adapters with the CLINIConic fixed-angle rotor.
Información sobre pedidos:
El cuerpo del rotor de ángulo fijo CLINIConic (75-003-623) está disponible por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rotor
Tubo para recogida de muestras de sangre redondo de 7 ml
7 mL
Tubo de fondo redondo o de recogida de sangre de 7 ml