Learn More
Nickel Electro™ Baño de ebullición de acero inoxidable Clifton™
Obtenga resultados de ebullición óptimos con este baño de ebullición con calentamiento eléctrico de acero inoxidable. Al incluir un regulador de energía que controla la cantidad de ebullición, este baño de ebullición eléctrico rectangular de acero inoxidable Clifton™ es ideal para la seguridad.
en la oferta
Especificaciones
Descripción | Baño de ebullición |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Destilación/concentración de líquidos, fusión de agar y otros sólidos, análisis metalúrgico, análisis de proteínas |
Material | Acero inoxidable |
Forma | Rectangular |
Garantía | 2 años |
Descripción
- Rectangular, stainless steel electrically heated
- Multi-place baths with fixed temperature for boiling water
- Fitted with concentric ringed lids to vary the hole size
- Features an integral constant level device to maintain constant water level during boiling
- Fitted with a sheathed immersion element and a one shot thermal cut out for safety
Especificaciones
Baño de ebullición | |
Acero inoxidable | |
2 años | |
230 V |
Destilación/concentración de líquidos, fusión de agar y otros sólidos, análisis metalúrgico, análisis de proteínas | |
Rectangular | |
90 mm |