Learn More
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Suitable for end-to-end mixing tubes
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12377488
  • 140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disco de mezclador giratorio completo con pinzas para tubos, suministrado sin montar.
  • Adecuado para tubos de mezcla de extremo a extremo.
  • Las pinzas para tubos con diámetros de 8 a 11 mm son adecuadas para tubos de microcentrífugas de 0,5 ml, 1,5 ml y 2,0 ml, aspiradores de 3 ml y tubos con tapón de 5 ml (8-11 mm).
  • Las pinzas para tubos con diámetros de 15 a 17 mm son adecuadas para tubos de centrífugas de 15 ml.
  • Fácil de instalar en el RM-1 ubicándolo sobre tres pines y, a continuación, fijándolo con la ruedecilla regulable.
Especificaciones
Especificaciones
Disco de mezclador giratorio
Tubos con un diámetro de 8 a 11 mm