Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Digital DuoBath™
Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Digital DuoBath™ are two independently controlled unstirred water baths in one space saving unit.
Marca:  Nickel Electro™ NE2D-4/8
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11499549
  • 1310.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Requires : AmbientTemperatureRangeMetric,CabinetMaterial,Display,dimVoltage,WarrantySpec
Descripción
Descripción
Unstirred 450mm x 332mm x 290mm two separate tanks contained in one unit 230V 50Hz 1200W ambient +5°C to 99°C 4L and 8L tanks Clifton
Especificación
Especificación
Stainless Steel
120 - 230V
Stainless Steel
58cm
NE2D-4/8
450mm
4/8L
5 to 99°C
290mm
5 to 99°C
3 years
5 to 99°C
Stainless Steel
332mm
50 to 60Hz
1200w
47mm
Waterbath
44 x 47 x 58cm
LED Digital
5 to 99°C
Videos
Ver productos accesorios