Learn More
Thermo Scientific™ Conectores para filtros de gas en línea Click-On™
Utilice estos accesorios, juntas tóricas y otros conectores de calidad para sus filtros en línea Thermo Scientific™ Click-On™.
101.36€ - 392.89€
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro exterior (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Diámetro exterior (imperial) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10088952
|
Thermo Scientific™
60180-809 |
Conector de extremo de latón | 0,0762 mm (0,125 in) | Latón |
198.12€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10766334
|
Thermo Scientific™
60180-810 |
Conector de extremo de acero | 0,0762 mm (0,125 in) | Acero |
311.18€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10351345
|
Thermo Scientific™
60180-811 |
Conector de extremo de latón | 0,0762 mm (0,25 in) | Latón |
279.84€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10340925
|
Thermo Scientific™
60180-812 |
Conector de extremo de acero | 0,0762 mm (0,25 in) | Acero |
392.89€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10127844
|
Thermo Scientific™
60180-834 |
Abrazadera para montaje en pared | N/D | N/D |
101.36€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10117844
|
Thermo Scientific™
60180-813 |
Conector de doble extremo para conectar el filtro al indicador | N/D | N/D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
N/A | |||
Descripción
Utilice estos accesorios, juntas tóricas y otros conectores de calidad para sus filtros en línea Thermo Scientific™ Click-On™. Las conexiones finales permanecen instaladas durante la sustitución del filtro, lo que reduce el coste del gas limpio.
- Incorpora válvulas de aguja que cierran las líneas y evitan la contaminación
- Las conexiones finales miden 0,3 cm o 0,6 cm
- Reutilizable
Especificaciones
Filtro Click-On Inline |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.