Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de gas en línea Click-On™
Elimine la contaminación de su fuente de gas para lograr un rendimiento de GC óptimo con los filtros de gas en línea Thermo Scientific™ Click-On™ fáciles de usar.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-843
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Elimine la contaminación y optimice el rendimiento de GC con los filtros de gas en línea Thermo Scientific™ Click-On™. Este sistema de filtrado garantiza un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un análisis fiable. Las conexiones finales reutilizables que contienen válvulas de aguja permanecen instaladas durante los cambios del filtro, lo que evita la contaminación y reduce el coste del gas limpio. Los filtros de gas en línea Click-On son fáciles de usar, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas y evitan el apriete excesivo de las conexiones.
Información del producto adicional- Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
- Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
- Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
- Con aprobación TUEV
- Presión máxima de 11 bar
- Caudal máximo de 25 L/min
Especificaciones
Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | |
Para gas: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire | |
Filtro Combi: humedad, hidrocarburos |
10 g de H2O, 18 g de HCs (como n-butano) | |
GC/LC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.