Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de gas en línea Click-On™
Elimine la contaminación de su fuente de gas para lograr un rendimiento de GC óptimo con los filtros de gas en línea Thermo Scientific™ Click-On™ fáciles de usar.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-808
183.68 EUR hasta el 2024-03-31
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10301465
  • 216.03€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elimine la contaminación y optimice el rendimiento de GC con los filtros de gas en línea Thermo Scientific™ Click-On™. Este sistema de filtrado garantiza un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un análisis fiable. Las conexiones finales reutilizables que contienen válvulas de aguja permanecen instaladas durante los cambios del filtro, lo que evita la contaminación y reduce el coste del gas limpio. Los filtros de gas en línea Click-On son fáciles de usar, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas y evitan el apriete excesivo de las conexiones.
Información del producto adicional
  • Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
  • Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
  • Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
  • Con aprobación TUEV
  • Presión máxima de 11 bar
  • Caudal máximo de 25 L/min
Especificaciones
Especificaciones
He
Para gas: He
Humedad: Amarillo a transparente; Oxígeno: Verde a gris
0,1 g de H2O, 100 mL de O2, 0,07 g de HCs (como n-butano)
GC/LC
Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MS
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.