Learn More
Abnova™ CLEC7A Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH13385
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 64581
Peso molecular 34.21
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16193643
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00064581-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16103653
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00064581-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH13385
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
34.21
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLEC7A
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
64581
CLEC7A (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MEYHPDLENLDEDGYTQLHFDSQSNTRIAVVSEKGSCAASPPWRLIAVILGILCLVILVIAVVLGTMAGFKAVEFKG
BGR/CLECSF12/DECTIN1
CLEC7A