Learn More
CLEC16A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | CLEC16A |
---|---|
Concentración | 0.35 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824775
|
Proteintech
26257-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814775
|
Proteintech
26257-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the C-type lectin domain containing family. Single nucleotide polymorphisms in introns of this gene have been associated with diabetes mellitus, multiple sclerosis and rheumatoid arthritis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Especificaciones
CLEC16A | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q2KHT3, Q80U30 | |
23274, 74374 | |
CLEC16A Fusion Protein Ag24268 | |
Primary | |
-20°C | |
CLEC16A |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CLEC16A, Gop 1, KIAA0350, Protein CLEC16A | |
Clec16a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |