Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Spek
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Descripción
- Elimina eficazmente una amplia gama de suelos orgánicos
- Evita la acumulación de incrustaciones en las aplicaciones CIP, lo que mejora el rendimiento de la limpieza
- Se utiliza a concentraciones del 0,3 al 5% p/p
- Se debe enjuagar bien después de su uso para eliminar el detergente de las superficies de contacto del producto
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | > 12 |
| Esterilidad | No estéril |
| filtradas por | Sin filtrar |
| Volumen (métrico) | 20 L |