Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Solve VH21
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Descripción
- Mezcla equilibrada de surfactantes aniónicos y no iónicos en solución alcalina
- Elimina aceites, grasas y grasa de origen vegetal y animal y otros residuos de productos que se encuentran en las industrias farmacéutica y cosmética
- ClearKlens Solve permite la limpieza manual de equipos, suelos y paredes de proceso y aplicaciones de espuma
- Detergente alcalino altamente eficaz para tareas de limpieza difíciles
- Se puede utilizar con cuidado en aluminio, según lo indicado
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| pH | < 11 |
| Esterilidad | No estéril |
| Composición | Detergente de espuma alcalina |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volumen (métrico) | 20 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- ClearKlens Solve VH21
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium alkylbenzenesulphonate, sodium cumenesulphonate, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, s