Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos transparentes S3 R-3603 Tygon™
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences ACF1S1517-C
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 13098922
  • 73.25€ / 15 metros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La nueva formulación de base biológica ofrece un rendimiento igual de excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras,
  • desecadores, líneas de gas y línea de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
Tubing
Esterilizable en autoclave
3 mm
5 mm
0.04 in.
Para la dispensación de alimentos y bebidas
-46 °C
Transparente
Los tubos
760 mm
de 74 °C
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), criterois de la FDA, NSF 51, NSF 61, 3-A, FDA, NSF 51, NSF 61, 3-A
0.12 in.
S3 R3603 Tygon
1,52 m
1 mm
-50.8°F
1 unidad
56 (Shore A)
17 psi
165.2°F