Learn More
Merck Millipore Clear Thioglycollate Medium, Screw Cap Bottle with Septum
Alternative formulation of the standard Fluid Thioglycollate Medium that has the same growth properties and pharmacopeia compliance, but features extra visual clarity. Packaged in screw top bottles with large diameter septum area.
Marca:  Merck Millipore STBMCTM12
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10016724
Cantidad Precio
1 91.92€ / 100 ml
10 85.41€ / 100 ml
Fecha estimada de envío
01-03-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El medio líquido de tioglicolato (FTM) está diseñado principalmente para la detección de bacterias anaeróbicas y se utiliza para pruebas de esterilidad mediante filtración por membrana o inoculación directa, como se describe en las normas USP, EP y JP. El medio de tioglicolato transparente tiene las mismas propiedades de promoción del crecimiento que el FTM estándar y cumple con las recomendaciones de la farmacopea, pero aporta una claridad visual adicional en comparación con el FTM, que tiene una ligera turbidez o neblina.
  • Producto estéril, fiable y fácil de usar para garantizar pruebas de esterilidad precisas
  • Disponible en un envase esterilizado de doble bolsa para aumentar la fiabilidad del método de ensayo
  • El área del septum de gran diámetro y sin perforación es fácil de perforar para la seguridad y productividad del operario
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada e inhibición del crecimiento con diseño de tapa sin bordes
  • Fabricado en entornos controlados por ISO 9001
  • Cada lote está certificado para pH, esterilidad y promoción del crecimiento utilizando cepas ATCC especificadas por la USP/EP/JP
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de rosca con septum
Amarillento
Por 1 l de agua purificada: Peptona de caseína 15,0 g, L-cistina 0,5 g, dextrosa monohidratada/ anhidra 5,5/5,0 g, extracto de levadura 5,0 g, cloruro de sodio 2,5 g, tioglicolato de sodio 0,5 g, o ácido tioglicólico 0,3 ml, resazurina 0,001 g, agar sintético
De 30 a 35 °C
Pruebas de esterilidad
100 ml
Paquete de 12
USP, EP y JP
Rojo
Dispositivos Steritest™
7 - 14 días
De 2 a 25 °C
Estéril
Transparente
Líquido
Single Packed