Learn More
Fisherbrand™ Frascos de pared recta transparentes sin tapón
Catalog Number 11533792
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
120 ml
240 ml
960 ml
Cantidad:
12/Cs.
144/caja
24/caja
384/paq.
Diseñados sin hombros para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento y visibilidad del contenido. Los tarros de pared recta transparentes Fisherbrand™ son multiuso.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Capacidad 125 ml (4 onzas)
Tamaño del tapón 58-400 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Capacidad (métrico) 120 ml
Capacidad (imperial) 4 oz.
Color Transparente
Material Cristal
Cantidad 24/caja
Acabado del cuello 58-400
Closure Included No
Boca Reactividad
Forma Frasco de lados rectos