Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles without Caps
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16194527
Click to view available options
Capacidad (imperial):
4 oz
8 oz
32 oz
64 oz
128 oz
Capacidad (métrico):
120 ml
240 ml
950 ml
2000 ml
3840 ml
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
  • Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
  • Fabricados con vidrio Flint transparente
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 62 mm
Altura (métrico) 109 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha estándar
Capacidad (métrico) 240 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 44 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Acabado del cuello 58-400
Closure Included No
Boca Ancha