Learn More
Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Glass Bottles without Caps
Clear, Type III soda-lime glass ideal for general, small to large volume storage
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16104627
  • 34.24€ / paquete de 12
Envío estimado: 01-04-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la transferencia de contenido
  • Las aplicaciones incluyen los sectores farmacéutico, químico, medioambiental y de envasado y almacenamiento de alimentos
  • Fabricados con vidrio Flint transparente
Especificaciones
Especificaciones
950 ml
Transparente
12
89-400
89-400 mm
32 oz
Vidrio (tipo 3)
Frasco de boca ancha estándar
No
Ancha
Certificados
Ver productos accesorios