Learn More
Azpack™ Frascos de vidrio transparente con hombros en pendiente con tapón de rosca de urea negra
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
150 ml
500 ml
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco con laterales planos y hombros inclinados
- Incluye tapón de rosca de urea negro
- Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Revestimiento del tapón | PVDC recubierto de pulpa de madera |
Material del cierre | Urea |
Tamaño del tapón | 24/R3 |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Altura (métrico) | 143 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 20/paquete |
Anchura (métrico) | 52 mm |