Learn More
Fisherbrand™ Clear Graduated Glass Bottles with Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
8 oz
16 oz
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Descripción
- Graduados en mililitros y onzas
- Los frascos de vidrio transparente están diseñadas con un hombro con una pequeña pendiente para un fácil vertido y manipulación
- La boca ancha facilita la mezcla, la manipulación y transferencia de contenido
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Cono de polietileno |
Material del cierre | Fenólico |
Tamaño del tapón | 33-400 mm |
Diámetro (métrico) | 34 mm |
Altura (métrico) | 68 mm |
Tipo de producto | Frasco graduado |
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Capacidad (imperial) | 1 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |