Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de laboratorio Original, transparente, con rosca DIN 168-1, GL 45, graduado
Catalog Number 11792282
370.11 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21932" para aplicar la oferta.
370.11 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 mL
10 000 ml
10 ml
15.000 mL
150 ml
2 L
20.000 mL
25.000 mL
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 mL
50 mL
750 ml
Referente en todo el mundo en los frascos de laboratorio de vidrio.
Los frascos de laboratorio DURAN™ Original GL se han convertido los frascos multifuncionales de laboratorio de referencia desde su presentación en 1972. Las botellas están moldeadas con vidrio borosilicato 3.3 de alta pureza, transparente, USP/EP tipo I, famoso por su excelente rendimiento térmico y alta resistencia a ataques químicos. La combinación de materiales de alto rendimiento y un diseño ISO 4796-1 robusto les proporciona una larga vida útil. Los frascos cuentan con una escala de volumen graduada de fácil lectura y un campo de marcado en esmalte blanco permanente. Código de rastreo permanente en cada botella para la trazabilidad del lote de fabricación. Los frascos DURAN™ Original GL se suministran completos con el icónico tapón azul de polipropileno y anillo de vertido antigoteo para su uso hasta 140 °C. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave a 121 o 134 °C.
  • Sistema de tapón de rosca GL y de ajuste estandarizado para un sellado especialmente hermético y un vertido sencillo y limpio
  • Con código de retorno y certificado para la trazabilidad del lote de fabricación
  • Impresión en blanco impreso y de gran resistencia
  • Adecuado para almacenamiento a largo plazo
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tipo de producto GL45
Capacidad (métrico) 2 L
Color Transparente
Incluye Anillos de vertido
Material Vidrio
Graduated