Learn More
Duran™ Frascos de laboratorio de vidrio transparente
El frasco de laboratorio de vidrio transparente Duran™ ofrece un vertido sin goteo.
39.60€ - 268.00€
Productos 12
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Cantidad Precio Quantité et disponibilité  
13497109 missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218010802
10 ml Paquete de 10 67.30€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
11-06-2020
Ajouter au panier
11351415 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218011404
25 ml Paquete de 10 52.90€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock Remoto 10
Ajouter au panier
11361415 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218011704
50 ml Paquete de 10 53.15€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
11-06-2020
Ajouter au panier
11797981 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218012409
100 ml Paquete de 10 39.60€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
15-06-2020
Ajouter au panier
11301425 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218013602
250 ml Paquete de 10 47.45€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock Remoto 13
Ajouter au panier
11311425 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218014401
500 ml Paquete de 10 66.65€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock Remoto 12
Ajouter au panier
11609898 missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218015106
750 ml Paquete de 10 88.55€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
11-06-2020
Ajouter au panier
11321425 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218015406
1000 ml Paquete de 10 101.00€
paquete de 10 Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock Remoto 1
Ajouter au panier
11629898 missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218016908
3000 ml 10Pack 91.15€
cada uno Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
11-06-2020
Ajouter au panier
10132121 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218017304
5000 ml 1 unidad 135.00€
cada uno Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Stock Remoto 1
Ajouter au panier
10222041 Voir les accessoires missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218018609
10000 ml 1 unidad 216.00€
cada uno Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
15-06-2020
Ajouter au panier
10797671 missing translation for 'viewDocuments' Duran™
218018806
15000 ml 1 unidad 268.00€
cada uno Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
15-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Escala fácil de leer y campo de etiquetado grande
  • Cerámica blanca muy duradera
  • Con tapón de rosca azul (PP, junta labiada integrada) y anillo de vertido (PP)