Learn More
Fisherbrand™ Clear Boston Round Glass Bottles with White Polypropylene Caps
GREENER_CHOICE
Catalog Number 16104427
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Cantidad:
12
24
108
160
288
Clear Boston round Type III soda-lime glass is ideal for solvent, chemical or sample storage. Packaged in convenience packs with white polypropylene caps attached to maintain cleanliness
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y una buena visibilidad son importantes
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio transparente ofrece una interferencia química mínima con el contenido, y es adecuado cuando la visibilidad es importante y la protección contra los rayos UV no es necesaria 
  • Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 75 mm
Altura (métrico) 168 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 16 mm
Altura con tapón (métrico) 171 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 28-400
Closure Included
Boca Estrecha