Learn More
Texwipe™ Cuadernos con espiral para salas limpias
Para tomar notas y registrar datos
275.00€ - 322.00€
Specifications
Material | Papel sin látex |
---|---|
Color | Blanco |
Material de recubrimiento | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Para utilizar con (aplicación) | Para registrar cuadernos, mantener registros, transferir de datos y tomar notas |
Tipo de producto | Cuaderno con espiral para salas limpias |
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensiones (L x An) | Price | Quantity & Availability | |||||
11545415
|
Texwipe™
TX5740 |
8,5 x 11 in |
320.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11555415
|
Texwipe™
TX5741 |
5,5 x 8,5 in |
322.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15712416
|
Texwipe™
TX5742 |
3 x 5 in |
275.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Cubiertas de polietileno de alta densidad, espirales de plástico y papel duradero para salas limpias impregnado en látex TexWrite™
- Blanco, páginas con márgenes impresas con tinta con bajo contenido de sodio y resistente a IPA para reducir la contaminación iónica
- Los cuadernos son planos; las páginas giran libremente para facilitar su uso
- 100 páginas de escritura (50 hojas)
Specifications
Papel sin látex | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Cuaderno con espiral para salas limpias | |
9,97 kg |
Blanco | |
Para registrar cuadernos, mantener registros, transferir de datos y tomar notas | |
22 lb |