Learn More
Descrizione
- Smooth surface for day-long comfort
- Antistatic
- Autoclavable
- Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) cleanroom
- Non-slip sole
- Special conical design prevents spilled liquids from entering clog
- Heel strap
- Anatomic Heel Basin
- Toe Grabber
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ASTM F2913 |
| Color | White |
| For Use With (Application) | Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, Hospitals |
| Material | Thermoplastic Elastomer |
| Size | 2X-Large |
| Toe Style | Plain Toe |
| Packaging Quantity | 6/Cs. |
| Product Type | Cleanroom Shoes |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?