Learn More
Branson Ultrasonics™ Reactivo de limpieza, resistencia industrial
Limpiador alcalino, biodegradable y sin fosfato ni cáustica formulado para uso industrial de servicio pesado. El reactivo de limpieza Branson Ultrasonics™, de uso genérico, es ideal para usar con grasas, aceites y partículas más pesados.
Marca: Branson Ultrasonics™ 000-020-304
Detalles adicionales : CAS : 69011-36-5 Peso : 1.06000kg Transport : UN number : 1719 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Grasas, aceites y partículas más pesadas
- Lubricantes para trefilado
- Depósitos de carbono ligero
- Eliminación de suciedad más pesada de automóviles, aeronaves y componentes mecánicos similares
- Limpieza previa a las operaciones de acabado secundarias (incluyendo pintura, chapado y recubrimientos electrostáticos)
Especificaciones
Reactivo de limpieza | |
13 | |
Para uso industrial | |
1L |