Learn More
Zwiebel™ Class M1 Weight Set with Certificate
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
267.12€ - 289.38€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Masa Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Masa Precio Cantidad y disponibilidad  
11890922
Ver documentos Detalles de la promoción
Zwiebel™
PBI5682X
1 a 500 mg
289.38€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11870932
Ver documentos Detalles de la promoción
Zwiebel™
PBI56836
1 a 50 g
267.12€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Class M1 stainless steel calibration weight
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III