Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase M1 con certificado
Código de producto. 11890922
Click to view available options
Masa:
1 a 50 g
1 a 500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11890922
Marca: Zwiebel™ PBI5682X
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 1 a 500 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III