Learn More
Zwiebel™ Class M1 Weight Set with Certificate
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI56836
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11870932
  • 267.12€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
  • Especificaciones
    Especificaciones
    1 a 50 g
    Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III