Learn More
Zwiebel™ Class F1 Weight Box with Certificate
Marca:  Zwiebel™ PBI56822
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11880902
  • 441.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
05-05-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Certificado de contraste COFRAC
• Monobloque de 1 a 50g
• Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
• Dotación estándar
• Monobloque de 1 a 20 g
• Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
• Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
2000 g
± 10 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta